530409
Propargyl bromide solution
80 wt. % in xylene
Sinônimo(s):
3-Bromo-1-propyne
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
80 wt. % in xylene
índice de refração
n20/D 1.494
p.e.
97 °C
densidade
1.34 g/mL at 25 °C
grupo funcional
alkyl halide
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCC#C
InChI
1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
chave InChI
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
45.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7.22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?