143995
Propargyl chloride
98%
Sinônimo(s):
3-Chloro-1-propyne
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
58 °C (lit.)
solubilidade
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethanol: miscible
ethyl acetate: miscible
ethylene glycol: miscible
water: insoluble
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC#C
InChI
1S/C3H3Cl/c1-2-3-4/h1H,3H2
chave InChI
LJZPPWWHKPGCHS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?