Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
pb
142-143 °C (lit.)
pf
−2.2 °C (lit.)
densidade
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC#CCO
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3
chave InChI
NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup