E28005
Ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate
98%
Sinônimo(s):
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OCH=C(CN)COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
169.18
Beilstein:
878814
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
p.e.
190-191 °C/30 mmHg (lit.)
pf
49-51 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO\C=C(/C#N)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H11NO3/c1-3-11-6-7(5-9)8(10)12-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3/b7-6+
chave InChI
KTMGNAIGXYODKQ-VOTSOKGWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
266.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
130 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
E28005-100G | 4061838354112 |
E28005-25G | 4061831826760 |