Documentos Principais
567663
Sigma-Aldrich
Ethyl cis-(β-cyano)acrylate
97%
Sinônimo(s):
Ethyl (Z )-3-cyano-2-propenoate, Ethyl cis -β-cyanoacrylate, Ethyl cis-β-cyanoacrylate, Ethyl cis-3-cyanoacrylate
About This Item
Fórmula linear:
NCCH=CHCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
125.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4530 (lit.)
p.e.
215 °C (lit.)
densidade
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(C#N)=C(/[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
chave InChI
AMQZZSZCLSVKLO-ARJAWSKDSA-N
Aplicação
Ethyl cis-β-cyanoacrylate behaves as a dienophile in the synthesis of indeno[2,1-a]pyrrolo[3,4-c]carbazole lactam regioisomers via Diels-Alder reaction.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
225.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of indeno [2, 1?a] pyrrolo [3, 4?c] carbazole lactam regioisomers using ethyl cis???cyanoacrylate as a dienophile and lactam precursor.
Hudkins RL and Park CH
Journal of Heterocyclic Chemistry, 40(1), 135-142 (2003)