Documentos Principais
415812
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
98%
Sinônimo(s):
2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl α-cyano-β,β-diphenylacrylate, Ethyl 2-cyano-3,3-diphenyl-2-propenoate
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2C=C(CN)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
277.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
p.e.
174 °C/0.2 mmHg (lit.)
pf
97-99 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H15NO2/c1-2-21-18(20)16(13-19)17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2H2,1H3
chave InChI
IAJNXBNRYMEYAZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)