C19651
Chloroacetonitrile
99%
Sinônimo(s):
α-Chloroacetonitrile, 2-Chloroacetonitrile, Chloromethyl cyanide, Cyanomethyl chloride, Monochloroacetonitrile
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
1.78 psi ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
124-126 °C (lit.)
densidade
1.193 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCC#N
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
chave InChI
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- For the synthesis of ionic liquids containing nitrile functionalized imidazolium salts.
- For the synthesis of cyanomethyl dodecyl trithiocarbonate, a reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) agent.
- As an alkylating reagent for the synthesis of derivatives of triazolyl thiazoles to be used as anti-tuberculosis agents.
- As a reagent in photo Meerwein addition reaction for amino-arylation of alkenes.
- As an esterifying agent in the synthesis of a cytotoxic natural product: apicularen A.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
54 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?