Documentos Principais
I6903
Sigma-Aldrich
Iodoacetonitrile
98%
Sinônimo(s):
Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodomethyl cyanide
About This Item
Fórmula linear:
ICH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
166.95
Beilstein:
1734628
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.574 (lit.)
p.e.
182-184 °C/720 mmHg (lit.)
densidade
2.307 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ICC#N
InChI
1S/C2H2IN/c3-1-2-4/h1H2
chave InChI
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3