255858
Bromonitromethane
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
α-Bromonitromethane, Nitrobromomethane
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
p.e.
146-148 °C/750 mmHg (lit.)
densidade
2.007 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)CBr
InChI
1S/CH2BrNO2/c2-1-3(4)5/h1H2
chave InChI
DNPRVXJGNANVCZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- in production of various protected α-bromo nitroalkane donors (including Fmoc) for use in Umpolung amide synthesis
- in preparation of (Z)-1-bromo-1-nitroalkenes via sodium iodide-catalyzed Henry reaction
- in diastereo- and enantioselective cyclopropanation of β,γ-unsaturated a-ketoesters via domino Michael-addition/intramolecular-alkylation strategy
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?