Documentos Principais
8.02604
Sigma-Aldrich
Chloroacetonitrile
for synthesis
Sinônimo(s):
Chloroacetonitrile, Chloroethane nitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
75.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número do índice EC:
203-467-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.3 hPa ( 30 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
220 mg/kg LD50, oral (Rat)
85 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
123-124 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 54 °C
densidade
1.20 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC#N
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
chave InChI
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Chloroacetonitrile for synthesis. CAS No. 107-14-2, EC Number 203-467-0.
Nota de análise
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.196 - 1.197Identity (IR)passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
54 °C