466212
1,1,2-Trichloroethane
contains ≤3% 2-propanol as stabilizer, 97%
Sinônimo(s):
β-Trichloroethane, Vinyltrichloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
contém
≤3% 2-propanol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
p.e.
110-115 °C (lit.)
densidade
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c3-1-2(4)5/h2H,1H2
chave InChI
UBOXGVDOUJQMTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Advanced Material Development: Research into the synthesis of UiO-66 3D photonic crystals highlights the use of 1,1,2-Trichloroethane in the creation of new materials for efficient vapor detection, supporting advancements in sensor technology (Wang et al., 2022).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube