D62209
trans-1,2-Dichloroethylene
98%
Sinônimo(s):
trans-1,2-Dichloroethene, trans-Acetylene dichloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
5.16 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
Lim. expl.
12.8 %
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
48 °C (lit.)
pf
−50 °C (lit.)
densidade
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
chave InChI
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Aplicação
- (E)-Chloroenynes by reacting with 1-alkyne and piperidine in the presence of PdCl2(PPh3)2 catalyst in ethyl ether as a solvent.
- (E)-3-trimethylsilyl-1-chloro-1-propene by reacting with trimethylsilylmethylmagnesium chloride (TMSCH2MgCl) in the presence of Co(II) or Co(III) acetylacetonate.
- trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene which is an important reagent for the synthesis of myriad of natural products.
- trans-1-Chloroalkenes by reacting with Grignard reagents in the presence of tetrakis(triphenylphosphine)nickel as catalyst.
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?