377414
cis-1,3-Dichloropropene
97%
Sinônimo(s):
(Z )-1,3-Dichloropropene, cis -1,3-Dichloropropylene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4675 (lit.)
p.e.
104 °C (lit.)
densidade
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC\C=C/Cl
InChI
1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1-
chave InChI
UOORRWUZONOOLO-UPHRSURJSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
23.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?