258571
2,2-Dichloropropane
98%
Sinônimo(s):
Isopropylidene dichloride
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
pb
68-69 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(2,4)5/h1-2H3
chave InChI
ZEOVXNVKXIPWMS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-5.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis