82270
1,2-Dichloropropane
99%
Sinônimo(s):
Propylene dichloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.89 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
40 mmHg ( 19.4 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
1035 °F
Lim. expl.
14.5 %
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
n20/D 1.439
pb
95-96 °C (lit.)
pf
−100 °C (lit.)
densidade
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
chave InChI
KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 2-Ylidene-1,3-dithiolane derivatives via one-pot reaction with carbon disulfide and active methylene compounds in the presence of sodium ethylate.
- β-Chloropropylsulfurs by controllable dechloro-coupling reaction with thiols.
- Thiazolidine and 1,3-thiazinane derivatives via [3+2] and [3+3] annulation reaction with β-ketothioamides in the presence of phosphonium ylide as a catalyst.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube