Documentos Principais
76952
Supelco
1-Pentanossulfonato de sódio
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Ácido 1-pentanossulfônico
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4SO3Na · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
192.21
Beilstein:
3725147
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.21
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
sheet
qualidade
LiChropur
peso molecular
192.21 g/mol
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
adequação
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O 1-pentanossulfonato de sódio monoidratado é um reagente para par iônico. Ele é um tensoativo aniônico que tem influência oposta no efeito térmico de polimerização da anilina. Ele também tem a maior e menor entalpia dos valores de polimerização.
Aplicação
O pentanossulfonato de sódio monoidratado pode ser usado para investigar seus efeitos nas propriedades da polianilina, usando espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier e UV-visível por sua caracterização estrutural.
O pentanossulfonato de sódio é útil como tensoativo e agente de pareamento iônico em fase reversa.
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Effects of surfactants on the characteristics and biosensing properties of polyaniline.
Kuczynska, Agnieszka, et al.
Polymer International, 59, 1650-1659 (2010)
Xijing Chen et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 855(2), 140-144 (2007-06-15)
A liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was established for the determination of 5-aminoimidazole-4-carboxamide (AICA) in human plasma. The method included a solvent extraction of AICA as an ion pair with 1-pentanesulfonate ion and a separation on a Hypersil ODS2