Key Documents
P0299
Sigma-Aldrich
Pentanossulfonato de sódio
≥95% (elemental analysis)
Sinônimo(s):
Ácido 1-pentanossulfônico
About This Item
Fórmula linear:
C5H11O3SNa
Número CAS:
Peso molecular:
174.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (elemental analysis)
forma
powder
peso molecular
174.19 g/mol
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
chave InChI
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O pentanossulfonato de sódio é um surfactante aniônico usado na análise de pequenos compostos moleculares orgânicos, produtos farmacêuticos e metabólitos usando cromatografia líquida de alto desempenho de fase reversa (RP-HPLC) e cromatografia eletrocinética micelar. Estudos sonoquímicos e sonoluminescentes por espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica (EPR) e técnicas de captura de spin foram relatados em vários reagentes de emparelhamento de íons, como o pentanossulfonato de sódio.
Aplicação
Reagente de associação de íons para HPLC, inclusive análises de peptídeos e proteínas.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Hsin-Hua Yeh et al.
Electrophoresis, 26(4-5), 947-953 (2005-01-26)
A simple and selective micellar electrokinetic chromatography (MEKC) with UV detection is described for simultaneous determination of amikacin, tobramycin, and kanamycin A, performed in Tris buffer (180 mM; pH 9.1) with 300 mM sodium pentanesulfonate (SPS) as an anionic surfactant.
B R Thomas et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 12(1), 85-90 (1994-01-01)
The five active drug substances and two of the excipients present in Frenadol, a cold medication, were separated. The active drug components dextromethorphan HBr monohydrate, ascorbic acid, caffeine, paracetamol and chlorpheniramine maleate were quantitatively assayed by a mixed ion pair
Rahmat Sadeghi et al.
Journal of colloid and interface science, 346(1), 107-117 (2010-03-24)
Thermodynamic properties for aqueous solutions containing sodium pentane-1-sulfonate (C(5)SO(3)Na) in the absence and presence of poly(ethyleneglycol) (PEG) or poly(vinylpyrrolidone) (PVP) determined as a function of surfactant concentration from the density, sound velocity, viscosity, conductivity and vapor-liquid equilibria data, are reported
Joe Z Sostaric
Ultrasonics sonochemistry, 15(6), 1043-1048 (2008-05-13)
Sonolysis of aqueous solutions of n-alkyl anionic surfactants results in the formation of secondary carbon-centered radicals (-*CH-). The yield of -*CH- depends on the bulk surfactant concentration up to a maximum attainable radical yield (the 'plateau yield') where an increasing
Limei Yang et al.
The journal of physical chemistry. B, 111(6), 1361-1367 (2007-01-26)
Sonolysis of argon-saturated aqueous solutions of the nonvolatile surfactants sodium dodecyl sulfate (SDS) and sodium 1-pentanesulfonate (SPSo) was investigated at three ultrasonic frequencies under both continuous wave (CW) and pulsed ultrasound. Secondary carbon-centered radicals were detected by spin trapping using