Key Documents
D3412
Sigma-Aldrich
1-decanossulfonato de sódio
~98%
Sinônimo(s):
Ácido 1-decanossulfônico
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)8CH2SO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
244.33
Beilstein:
3918920
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
~98%
forma
powder
peso molecular
244.33 g/mol
técnica(s)
LC/MS: suitable
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
chave InChI
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O 1-decanossulfonato de sódio é um surfactante aniônico usado para a análise de compostos orgânicos de moléculas pequenas por HPLC e por cromatografia líquida de pares de íons. O contraíon sulfonato aniônico permite a separação e a resolução de analitos com carga positiva. A concentração micelar crítica (CMC) do 1-decanossulfonato de sódio é avaliada por meio de eletroforese capilar. Alguns estudos relatam as interações entre a hidroxipropilmetilcelulose e vários surfactantes iônicos, como o 1-decanossulfonato de sódio.
Aplicação
O 1-decanossulfonato de sódio foi usado em um estudo para avaliar o mecanismo de eletrorredução de íons Zn2+. Ele também foi usado em um estudo para investigar o mecanismo de retenção de compostos de guanidina em um carbono grafítico poroso.
Reagente de associação de íons para HPLC, inclusive análises de peptídeos e proteínas.
Características e benefícios
  • Adequado para cromatografia líquida de alto desempenho (CLAE) e cromatografia líquida de par iônico
  • Permite a separação e a resolução de analitos com carga positiva.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Influence of sodium 1-decanesulfonate on the enthalpy of activation of two-step Zn2+ ions electroreduction
Nieszporek
Journal of Electroanalytical Chemistry (Lausanne Switzerland), 662, 8-8 (2011)
Y Inamoto et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 707(1-2), 111-120 (1998-06-05)
The retention mechanism of guanidino compounds on a porous graphitic carbon seemed to be mainly hydrophobic interaction, according to the retention factors in buffer solutions and the results of an analysis by computational chemical calculation using molecular mechanics (MM2). The
J J Berzas Nevado et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 769(2), 261-268 (2002-05-09)
A micellar electrokinetic capillary chromatography (MEKC) for determining fluoxetine and its metabolite (norfluoxetine) is proposed. Optimal conditions for the quantitative separation were investigated. A background electrolyte solution consisting of 5 mM phosphate buffer adjusted to pH 12.3 and 40 mM
Miriam Gochin et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(14), 4338-4344 (2009-06-19)
The hydrophobic pocket within the coiled coil domain of HIV-1 gp41 is considered to be a hot-spot suitable for small molecule intervention of fusion, although so far it has yielded only microM inhibitors. Previous peptide studies have identified specific hydrophobic
Luigi Battaglia et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(7), 2157-2165 (2014-05-16)
The major obstacle to glioblastoma pharmacological therapy is the overcoming of the blood-brain barrier (BBB). In literature, several strategies have been proposed to overcome the BBB: in this experimental work, solid lipid nanoparticles (SLN), prepared according to fatty acid coacervation