Key Documents
796883
Sigma-Aldrich
3,4-dihydroxyphenylacetone
95%
Sinônimo(s):
1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 1-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)-2-propanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
powder
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC1=CC(O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7/h2-3,5,11-12H,4H2,1H3
chave InChI
JQXBETDGCMQLMK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,4-dihydroxyphenylacetoneis an alkylbenzene. 3,4-dihydroxyphenylacetone is the product of oxidative deamination of α-methylDopa. The product is intended for forensic and research purposes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Dopamina
Sigma-Aldrich
H8502
Dopamina
Mohammadreza Shariatgorji et al.
Nature methods, 16(10), 1021-1028 (2019-09-25)
We present a mass spectrometry imaging (MSI) approach for the comprehensive mapping of neurotransmitter networks in specific brain regions. Our fluoromethylpyridinium-based reactive matrices facilitate the covalent charge-tagging of molecules containing phenolic hydroxyl and/or primary or secondary amine groups, including dopaminergic