8.20475
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
3,4-Dihydroxybenzaldehyde, Protocatechualdehyde
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
200
300
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
152-156 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
chave InChI
IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Melting range (lower value): ≥ 152 °C
Melting range (upper value): ≤ 156 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3