D9378
3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine
≥95% (TLC), powder, DOPA enantiomer
Sinônimo(s):
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-D-alanine, D-3-Hydroxytyrosine, D-DOPA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine, powder, ≥95%
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
276-278 °C (lit.)
solubilidade
1 M HCl: soluble
ethanol: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m1/s1
chave InChI
WTDRDQBEARUVNC-ZCFIWIBFSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.