SML0091
L-Dopa ethyl ester
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine ethyl ester, 3-Hydroxy-L-tyrosine ethyl ester, Etilevodopa, L-Dopa ethyl ester, L-Dopa-Et, Levodopa ethyl ester, O-Ethyl-DOPA, TV-1203
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D +15 to +19°, c = 1 in methanol ([α]/D)
cor
white to tan
solubilidade
H2O: ≥12 mg/mL at warmed to 60 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H15NO4/c1-2-16-11(15)8(12)5-7-3-4-9(13)10(14)6-7/h3-4,6,8,13-14H,2,5,12H2,1H3/t8-/m0/s1
chave InChI
NULMGOSOSZBEQL-QMMMGPOBSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD3(1814)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3