857416
(−)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanine sesquihydrate
99%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
α-Methyl-L-DOPA, L-α-Methyl-DOPA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
(−)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanine sesquihydrate, 99%
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D −13°, c = 1 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O.C[C@](N)(Cc2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O
InChI
1S/2C10H13NO4.3H2O/c2*1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6;;;/h2*2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15);3*1H2/t2*10-;;;/m00.../s1
chave InChI
YKFCISHFRZHKHY-NGQGLHOPSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
857416-1G | |
857416-5G | 4061833032275 |