BP240
Methyldopa
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl-DOPA sesquihydrate, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanine, MK-351, Methyl-L-DOPA
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methyldopa
Formulário
powder
qualidade
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
pf
≥300 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6/h2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
chave InChI
CJCSPKMFHVPWAR-JTQLQIEISA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)