M1500000
Methyldopa
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl-DOPA sesquihydrate, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanine, MK-351, Methyl-L-DOPA
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methyldopa
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
≥300 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6/h2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
chave InChI
CJCSPKMFHVPWAR-JTQLQIEISA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)