H2380
6-Hydroxy-DL-DOPA
≥98% (HPLC), powder, APE1 inhibitor
Sinônimo(s):
2,4,5-Trihydroxy-DL-phenylalanine, 2,5-Dihydroxy-DL-tyrosine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
6-Hydroxy-DL-DOPA, ≥98% (HPLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
off-white
solubilidade
H2O: 3 mg/mL
1 M HCl: 50 mg/mL (Solutions should be freshly prepared and protected from exposure to light.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(Cc1cc(O)c(O)cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO5/c10-5(9(14)15)1-4-2-7(12)8(13)3-6(4)11/h2-3,5,11-13H,1,10H2,(H,14,15)
chave InChI
YLKRUSPZOTYMAT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?