A1895
Aurintricarboxylic acid
≥85% purity (titration), practical grade, powder
Sinônimo(s):
ATA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Aurintricarboxylic acid, practical grade, ≥85% (titration), powder
grau
practical grade
Ensaio
≥85% (titration)
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
cor
red to very dark red, and Red-Brown andBrown-Red
pf
300 °C (lit.)
solubilidade
1 M NH4OH: 10 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(ccc1O)C(\c2ccc(O)c(c2)C(O)=O)=C3\C=CC(=O)C(=C3)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O9/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)
chave InChI
GIXWDMTZECRIJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Aurintricarboxylic acid has been used to show its anticryptosporidial activity against Cryptosporidium parvum.
- It has been used as a test substance to identify inhibitors against coronavirus N7-MTases (guanine-N7-methyltransferase).
- It has been used as a ribonuclease inhibitor.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?