A36883
Aurintricarboxylic acid ammonium salt
ACS reagent, powder or crystals
Sinônimo(s):
ATA, Aluminon, Ammonium aurintricarboxylate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Aurintricarboxylic acid ammonium salt, ACS reagent
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
ACS reagent
Formulário
powder or crystals
técnica(s)
titration: suitable
Impurezas
≤0.1% insolubles
resíduo de ignição
≤0.2%
cor
dark red
pf
220-225 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 100 mg/mL
λmax
450 nm
522 nm (2nd)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.OC(=O)c1cc(ccc1O)\C(c2ccc(O)c(c2)C(O)=O)=C3/C=CC(=O)C(=C3)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
chave InChI
AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?