1.00128
Aurin tricarboxylic acid ammonium salt
GR for analysis (reagent for aluminium) ACS
Sinônimo(s):
Aurin tricarboxylic acid ammonium salt, Aluminon, Ammonium aurin tricarboxylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
potência
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
dilution
(for analytical testing)
pH
5.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
220-225 °C (decomposes)
densidade volumétrica
400 kg/m3
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C22H16O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-10,19,24-25H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
chave InChI
UDPQMNAHKKTHHI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Advertência
Nota de análise
Identity (IR-spectrum): passes test
Insoluble matter: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 10
Sulfated ash: ≤ 0.2 %
Suitability as reagent (for aluminium): passes test
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2