277908
Ammonium molybdate
99.98% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ammonium orthomolybdate, Diammonium molybdate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.98% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: molybdenum
técnica(s)
electron microscopy: suitable
Impurezas
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
solubilidade
ethanol: insoluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H3N.2H2O.2O/h;2*1H3;2*1H2;;/q+2;;;;;;/p-2
chave InChI
LZRXBDCICLHKEN-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
277908-1KG | 4061833366080 |
277908-20G | 4061826202197 |
277908-100G | 4061826202180 |
277908-1G | |
277908-5G | 4061835561964 |