94685
Vanadate-molybdate reagent
p.a., for phosphate determination
Sinônimo(s):
VM reagent
About This Item
Produtos recomendados
grau
for phosphate determination
p.a.
Nível de qualidade
forma
liquid
analito(s) específico(s)
phosphate
técnica(s)
photometry: suitable
Impurezas
sulfuric acid
densidade
1.15 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
general analytical
Descrição geral
Vanadate-molybdate reagent can be prepared by dissolving ammonium molybdate and ammonium vanadate in distilled water along with concentrated nitric acid.
Aplicação
Vanadate-molybdate reagent has been used to determine phosphorous using atomic absorption spectrometer, by vanadium phosphomolybdate method from cashew apple juice samples.
Outras notas
Reagent, suitable for eliminating interfering effects by phosphate and silicate in the AAS determination of Ca and Mg
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 303, 197-197 (1980)
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 321, 493-493 (1985)