69888
Molybdate reagent solution
for photometric phosphate determination acc. to DIN 38405-D11-1
forma
liquid
Nível de qualidade
qualidade
for photometric phosphate determination acc. to DIN 38405-D11-1
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Componentes
solution contains hexaammonium heptamolybdate ((NH4)6Mo7O24.4H2O); sulfuric acid (H2SO4); potassium antimony(III) oxide tartrate(K(SbO)C4H4O6.0.5H2O);water
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
ACS applied materials & interfaces, 9(26), 21639-21650 (2017-06-14)
Chondroitin sulfate (CS) is the major component of glycosaminoglycan in connective tissue. In this study, we fabricated methacrylated PEGDA/CS-based hydrogels with varying CS concentration (0, 1, 5, and 10%) and investigated them as biomineralizing three-dimensional scaffolds for charged ion binding