Documentos Principais
1.00480
Supelco
Molybdatophosphoric acid
spray solution for thin-layer chromatography
Sinônimo(s):
Molybdatophosphoric acid spray solution
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
425 °C (2-Propanol)
Lim. expl.
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol)
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
temperatura de transição
flash point 12 °C (2-Propanol)
densidade
0.84 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
Nota de análise
Application test: passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - (2-Propanol)
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - (2-Propanol)