431400
Ácido fosfomolíbdico
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ácido molibdofosfórico
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
crystals
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
≤0.01% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
densidade
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.025%
traços de cátion
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.005%
NH4+: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.005%
cadeia de caracteres SMILES
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
chave InChI
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Catalysts for the nitration of aromatic compounds
- Highly dispersed MoOx/CNTs (carbon nanotubes) as a support for Pt catalysts
- Reduced molybdophosphate mixed-valence Keggin clusters
- Polyoxometalate (POM) hybrid materials based on Keggin polyanion building blocks
- Luminescent Langmuir-Blodgett films
- Anchored Wilkinson catalyst
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?