Documentos Principais
221856
Sigma-Aldrich
Ácido fosfomolíbdico
ACS reagent
Sinônimo(s):
Ácido molibdofosfórico
About This Item
Fórmula linear:
H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
1825.25 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
crystals
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
≤0.01% insolubles
densidade
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.025%
traços de cátion
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.005%
NH4+: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
cadeia de caracteres SMILES
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
chave InChI
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O ácido fosfomolíbdico hidratado pode ser usado na síntese de compósitos de dissulfeto de molibdênio (MoS2)/óxido de grafeno reduzido (rGO), que têm potencial de aplicação como eletrodos para baterias de íons sódio. Ele também pode ser usado como precursor de um catalisador na presença de peróxido de hidrogênio como oxidante para a oxidação de dibenzotiofenos em combustíveis diesel.
Precursor de baterias moleculares à base de híbrido orgânico/inorgânico com aplicações como eletrodos de inserção de cátions.
Usado no preparo de um híbrido orgânico/inorgânico, material eletroativo com possível aplicação como eletrodo de inserção de cátions em baterias.
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Oxidation reactivities of dibenzothiophenes in polyoxometalate/H 2 O 2 and formic acid/H 2 O 2 systems
Te M, et al
Applied Catalysis A: General, 219(1), 267-280 (2001)
Ultra-deep oxidative desulfurization of diesel fuel by the Mo/Al2O3-H2O2 system: The effect of system parameters on catalytic activity.
Garcia-Gutierrez JL, et al.
Applied Catalysis A: General, 334(1), 366-373 (2008)
MoS2-reduced graphene oxide composites via microwave assisted synthesis for sodium ion battery anode with improved capacity and cycling performance
Qin W, et al
Electrochimica Acta, 153 (2015)
Lira-Cantu, M. Gomez-Romero, P.
Chemistry of Materials, 10, 698-698 (1998)
Ion transport in some solid state proton conducting composites studied from volta cell emf and complex impedance spectroscopy.
Lakshmi N and Chandra S.
Bulletin of Materials Science, 25(3), 197-201 (2002)