P2395
Ponceau Xylidine
Dye content ≥60 %, Powder
Sinônimo(s):
Acid Red 26, Ponceau 2 R, Xylidine ponceau, Xylidine ponceau 2R
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ponceau Xylidine, Dye content ≥60 %
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, ≥60%
solubilidade
water: 10 mg/mL, clear, red
εmax
18-22 at 503-508 nm in water
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Cc1ccc(\N=N\c2c(O)c(cc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O7S2.2Na/c1-10-3-6-15(11(2)7-10)19-20-17-14-5-4-13(28(22,23)24)8-12(14)9-16(18(17)21)29(25,26)27;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
chave InChI
YJVBLROMQZEFPA-LLIZZRELSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?