Documentos Principais
342165
Sigma-Aldrich
Ammonium phosphomolybdate hydrate
Sinônimo(s):
Ammonium-12-molybdophosphate, Molybdophosphoric acid ammonium salt, Phosphomolybdic acid ammonium salt hydrate
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)3PMo12O40 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
1876.35 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: molybdenum
reagent type: oxidant
concentração
≥61.1% Mo (gravimetric)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.O.O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)OP(=O)(O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/12Mo.3H3N.H3O4P.4H2O.33O/c;;;;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;3*1H3;(H3,1,2,3,4);4*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
chave InChI
WQMIVLOOQSEREN-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)