204749
Ammonium hexafluorotitanate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ammonium fluotitanate, Ammonium titanium fluoride, Diammonium hexafluorotitaniumdiuide
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: titanium
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
solubilidade
H2O: slightly soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].F[Ti--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2H3N.Ti/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
chave InChI
NMGYKLMMQCTUGI-UHFFFAOYSA-J
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?