Documentos Principais
679755
Sigma-Aldrich
Hexafluorozirconic acid solution
50 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Dihydrogen hexafluorozirconate solution, Hydrogen zirconium fluoride
About This Item
Fórmula linear:
H2ZrF6
Número CAS:
Peso molecular:
207.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
core: zirconium
reagent type: catalyst
Nível de qualidade
concentração
50 wt. % in H2O
densidade
1.512 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
F.F.F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/6FH.Zr/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
chave InChI
DXIGZHYPWYIZLM-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Used for:
  • Hexafluorozirconic acid based surface pretreatments on steel for corrosion resistance
  • Preparation of titania photocatalyst synthesized from ionic-liquid-like precursor
  • Synthesis of fluoride-releasing dental monomer
  • As precursor to ZrO2 ceramic thin films
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)