01302
Fluosilicic acid
purum, 33.5-35%
Sinônimo(s):
Fluorosilicic acid, Hexafluorosilicic acid, Hydrogen hexafluorosilicate
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
concentração
33.5-35%
Impurezas
≤0.003% heavy metals (as Pb)
densidade
1.22 g/mL at 20 °C (lit.)
1.31 g/mL at 25 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.2%
phosphate (PO43-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.2%
traços de cátion
Fe: ≤100 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
F.F.F[Si](F)(F)F
InChI
1S/F4Si.2FH/c1-5(2,3)4;;/h;2*1H
chave InChI
ZEFWRWWINDLIIV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Fluoridation of fluoridated municipal water supplies.
- Surface modification of calcium carbonate.
- Liquid phase deposition (LPD) of silica.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?