Documentos
399817
Sigma-Aldrich
Titanium(III) fluoride
Sinônimo(s):
Titanium trifluoride
About This Item
Fórmula linear:
TiF3
Número CAS:
Peso molecular:
104.86
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
densidade
3.4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Ti](F)F
InChI
1S/3FH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
NLPMQGKZYAYAFE-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Titanium dioxide (TiO2) is an important n-type semiconducting material that shows interesting characteristics such as photoswitchable surface wettability, high photocatalytic activity, bistable electrical resistance states and high electron drift mobility.