Documentos Principais
339288
Sigma-Aldrich
Manganese(II) fluoride
98%
Sinônimo(s):
Manganese bifluoride, Manganese difluoride, Manganous fluoride
About This Item
Fórmula linear:
MnF2
Número CAS:
Peso molecular:
92.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
856 °C (lit.)
densidade
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Mn]F
InChI
1S/2FH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3