236136
Cobalt(III) fluoride
Sinônimo(s):
Cobalt trifluoride, Cobaltic fluoride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
concentração
48.5-52.5% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
densidade
3.88 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Co](F)F
InChI
1S/Co.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
WZJQNLGQTOCWDS-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.