226866
Silver(I) fluoride
99%
Sinônimo(s):
Argentous fluoride, Fluorosilver, Silver monofluoride
Ensaio
99%
forma
powder
pb
1159 °C/1 atm (lit.)
pf
≥300 °C (lit.)
densidade
5.852 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Ag]
InChI
1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1
chave InChI
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- To synthesize aliphatic fluorinated products via oxidative C-H fluorination reaction using manganese-based catalysts.
- In fluorinates homocoupling reaction of gem-difluoroalkenes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.