A16300
N-Acetylglycine
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Acetamidoacetic acid, Aceturic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: C-H Activation
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
cor
white
pf
207-209 °C (lit.)
aplicação(ões)
detection
peptide synthesis
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H7NO3/c1-3(6)5-2-4(7)8/h2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
OKJIRPAQVSHGFK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?