857459
N-Acetyl-L-phenylalanine
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
(+)-N-Acetylphenylalanine, (S)-2-Acetamido-3-phenylpropanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]22/D +40.0°, c = 1 in methanol
adequação da reação
reaction type: C-H Activation
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
pf
171-173 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m0/s1
chave InChI
CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N
Aplicação
- N-acetyl phenylalanine methyl ester by esterification reaction with methanol using Mukaiyama′s reagent.
- Acetylaminocyclohexane propanoic acid by rhodium-catalyzed hydrogenation reaction.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.