441511
N-Acetyl-L-leucine
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinônimo(s):
N-Acetyl-L-(-)-leucine, Acetylleucine
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-Acetyl-L-leucine, ReagentPlus®, 99%
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
solid
atividade óptica
[α]25/D −23±3°, c = 2 in ethanol
adequação da reação
reaction type: C-H Activation
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reaction type: Peptide Synthesis
pf
187-190 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m0/s1
chave InChI
WXNXCEHXYPACJF-ZETCQYMHSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?