Documentos Principais
W358512
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine
99%, natural, FCC, FG
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
Número FEMA:
3585
Beilstein:
1910408
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número de Flavis:
17.018
NACRES:
NA.21
fonte biológica
corn
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Ensaio
99%
pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
L-Alanine ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
A7627
L-Alanine