Documentos Principais
5202
Millipore
L-Phenylalanine
Sinônimo(s):
L-Phenylalanine, Phe
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥98.5% dry basis (titration)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
pH
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L)
pf
275-283 °C
solubilidade
water: soluble
densidade
1.34 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Essential amino acid for human development.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1