Documentos Principais
8.16011
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Phenylalanine
for synthesis
Sinônimo(s):
(S)-(-)-Phenylalanine, Phe, 2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-568-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 Pa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
275-283 °C (decomposition)
solubilidade
27 g/L
densidade
1.34 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
580 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]C(Cc1ccccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -35.5 - -33.5 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6